Learn More
n-Decilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10008622
n-Decilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10008622
10 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10008622
Marca: Thermo Scientific Acros 111920100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2016-57-1
Fórmula molecular C10H23N
Peso molecular (g/mol) 157.30
Número MDL MFCD00008149
Clave InChI MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decylamine, 1-aminodecane, 1-decanamine, n-decylamine, 1-decylamine, decanamine, monodecylamine, kemamine p 190d, aminodecane, decyl amine
PubChem CID 8916
Nombre IUPAC decan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Decylamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 12°C to 15°C
Color Marrón o incoloro a amarillo
Densidad 0.7870g/mL
Punto de ebullición 216°C to 218°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9NH2
Índice de refracción 1.4350 to 1.437
Cantidad 10 g
Beilstein 04, 199
Gravedad específica 0.787
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466929 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/11/2024 Catalog Number111920500,111920100
Número de loteA0466295 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/10/2024 Catalog Number111920500,111920100
Número de loteA0460006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/03/2024 Catalog Number111920500,111920100
Número de loteA0453979 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number111920500,111920100
Número de loteA0403019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number111920500,111920100
RUO – Research Use Only
Título del producto
n-Decilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >