Learn More
n-Deciltrimetoxisilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
n-Decyltrimethoxysilane is used as a coupling agent and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El n-deciltrimetoxisilano se utiliza como agente de acoplamiento y como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar bajo gas inerte seco. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
El n-deciltrimetoxisilano se utiliza como agente de acoplamiento y como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar bajo gas inerte seco. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 102°C to 106°C (3.5mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | n-Decyltrimethoxysilane |
| Punto de fusión | -37°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 8625082 |
| Temperatura de inflamación | 117°C (242°F) |
| Información de solubilidad | Soluble in organic solvents. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.47 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Índice de refracción | 1.422 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- n-Decyltrimethoxysilane
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: decyl Trimethoxysilane