n-dodecano, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto.: 15264604
Código de producto. 15264604
10 L , Bidón de metal
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Glass bottle
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
15264604
Marca: Thermo Scientific Acros
117590100
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
112-40-3
Peso molecular (g/mol)
170.34
Número MDL
MFCD00008969
Clave InChI
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID
8182
ChEBI
CHEBI:28817
Nombre IUPAC
dodecano
SMILES
CCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
n-Dodecane
Nombre de nota
99%
Punto de fusión
-12.0°C
Densidad
0.7530g/mL
Punto de ebullición
215.0°C to 217.0°C
Temperatura de inflamación
71°C
Espectro infrarrojo
Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo
99%
Envase
Bidón de metal
Fórmula molecular
C12H26
Fórmula lineal
CH3 (CH2 )10 CH3
Índice de refracción
1.4210 to 1.4230
Cantidad
10 L
Beilstein
01, 171
Información de solubilidad
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula)
170.34
Presión de vapor
1mbar at 48°C
Porcentaje de pureza
99%
Grado
Pure
Forma física
Líquido
Mostrar más
Mostrar menos
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote
Tipo de certificado
Certificate of Analysis
Certificate of Compliance
Certificate of Sterility/Irradiation
Certificate of Validation
Certificate of Guarantee
Certificate of Animal Origin
Certificate of Quality
Certificate of Processing
Declaration of Conformity
Buscar
5 Resultados encontrados
Número de lote
Tipo de certificado
Fecha
Catalog Number
Número de lote A0466724
Tipo de certificado Certificado de análisis
Fecha 09/10/2024
Catalog Number 117595000,117590100,117590025,117592500,117590250,117591000
Número de lote A0460544
Tipo de certificado Certificado de análisis
Fecha 22/02/2024
Catalog Number 117595000,117590100,117590025,117592500,117590250,117591000
Número de lote B0542455A
Tipo de certificado Certificado de análisis
Fecha 14/11/2023
Catalog Number 117595000,117590100,117590025,117592500,117590250,117591000
Número de lote B0541412A
Tipo de certificado Certificado de análisis
Fecha 14/11/2023
Catalog Number 117595000,117590100,117590025,117592500,117590250,117591000
Número de lote A0429668
Tipo de certificado Certificado de análisis
Fecha 03/11/2023
Catalog Number 117595000,117590100,117590025,117592500,117590250,117591000
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
P331-NO provocar el vómito.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
n-dodecano, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >