Learn More
n-dodecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11472597
n-dodecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472597
2500 mL
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 mL
500 mL
2500 mL
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Código de producto. 11472597
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14834.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
n-Dodecane is used as a solvent and a distillation chaser. It finds application as a diluent for tributyl phosphate (TBP) in reprocessing plants and as a possible surrogate for kerosene-based fuels in jet. It is an active component of scintillator as well as used in lubricants and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-dodecano se utiliza como disolvente y como producto de destilación. Tiene aplicación como diluyente para fosfato de tributilo (TBP) en plantas de reprocesamiento y como posible sustituto para combustibles a base de queroseno en aviación. Es un componente activo del detector de centelleo y se utiliza en lubricantes y grasas.
Solubilidad
Miscible con alcohol etílico, éter etílico, acetona, cloroformo y tetracloruro de carbono. No miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-40-3
Fórmula molecular C12H26
Peso molecular (g/mol) 170.34
Número MDL MFCD00008969
Clave InChI SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
Nombre IUPAC dodecano
SMILES CCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Dodecane
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.749
Punto de ebullición 215°C to 217°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Índice de refracción 1.422
Cantidad 2500 mL
Beilstein 1697175
Información de solubilidad Miscible with ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,chloroform and carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.34
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN12L007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/02/2025 Catalog NumberA14834.AE,A14834.0F,A14834.AP
Número de loteM30L006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/02/2025 Catalog NumberA14834.AE,A14834.0F,A14834.AP
Número de loteZ12K015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog NumberA14834.AE,A14834.0F,A14834.AP
Número de loteS08I046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/10/2023 Catalog NumberA14834.AE,A14834.0F,A14834.AP
Número de loteP31J018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog NumberA14834.0F
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dodecane
RUO – Research Use Only
Título del producto
n-dodecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >