Learn More
N-(Etoxicarbonil)nortropinona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11303287
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11303287 5 g 5 g
11393277 1 g 1 g
11313287 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11303287
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13849.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32499-64-2
Fórmula molecular C10H15NO3
Peso molecular (g/mol) 197.234
Número MDL MFCD00078171
Clave InChI ANEJUHJDPGTVIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-ethoxycarbonyl nortropinone, n-carbethoxy-4-nortropinone, n-carbethoxy-4-tropinone, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid ethyl ester, 8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane-3-one, n-carbethoxynortropinone
PubChem CID 401882
Nombre IUPAC 3-oxo-8-azabiciclo[3.2.1]octano-8-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Specifikationer
Nombre del producto químico o material N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Punto de ebullición 152°C to 153°C (11 mmHg)
Índice de refracción 1.4895
Cantidad 5 g
Beilstein 1530944
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.23
Porcentaje de pureza 99%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.