Learn More
Alfa Aesar™ N-Etil-N-metilbencilamina, 99 %
Código de producto. 11388205
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11388205
Marca: Alfa Aesar™ L08520.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 4788-37-8
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.237
Número MDL MFCD00051914
Clave InChI ABRGFZIXRKAUJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethyl-n-methylbenzylamine, n-benzyl-n-ethylmethylamine, benzyl ethyl methylamine, ethylmethylbenzylamine, benzylethylmethylamine, acmc-209kat, benzyl-ethyl-methyl-amine, s-methylethylbenzylamine, n-methyl-n-ethyl-n-benzylamine
PubChem CID 248797
Nombre IUPAC N-bencil-N-metiletanamina
SMILES CCN(C)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-N-methylbenzylamine
Densidad 1.03
Punto de ebullición 196°C
Índice de refracción 1.4995
Cantidad 10 g
Número UN UN2735
Beilstein 2082378
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 99%