Learn More
N-Etilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Descripción
N-Ethylaniline (NEA) may be used as an internal standard in the GC analysis of nicotine extraction from nicotine gum. It may be used in the synthesis of the following, 2-(N-ethylphenylamino)-1,4-benzoquinone, 2-(arylaminomethyl)phenylboronic acid, poly(methyl methacrylate) (PMMA) films containing NEA and poly(N-ethylaniline) (PNEA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-etilanilina (NEA) puede usarse como estándar interno en el análisis de GC de la extracción de nicotina de chicles de nicotina. Puede usarse en la síntesis de las siguientes películas. 2-(N-etilfenilamino)-1,4-benzoquinona, ácido 2-(arilaminometil)fenilborónico, poli(metacrilato de metilo) (PMMA) que contienen NEA y poli(N-etilanilina) (PNEA).
Solubilidad
Soluble en agua (50 g/l).
Notas
Sensible al aire y a la luz, almacenar en la oscuridad y lejos del aire. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
La N-etilanilina (NEA) puede usarse como estándar interno en el análisis de GC de la extracción de nicotina de chicles de nicotina. Puede usarse en la síntesis de las siguientes películas. 2-(N-etilfenilamino)-1,4-benzoquinona, ácido 2-(arilaminometil)fenilborónico, poli(metacrilato de metilo) (PMMA) que contienen NEA y poli(N-etilanilina) (PNEA).
Solubilidad
Soluble en agua (50 g/l).
Notas
Sensible al aire y a la luz, almacenar en la oscuridad y lejos del aire. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Ethylaniline |
Punto de fusión | -64°C |
Densidad | 0.961 |
Punto de ebullición | 204°C to 205°C |
Temperatura de inflamación | 85°C (185°F) |
Olor | Odorless |
Índice de refracción | 1.554 |
Cantidad | 500 mL |
Número UN | UN2272 |
Beilstein | 507468 |