Learn More
N-Etilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
71.66€ - 227.13€
CAS 624-78-2
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.11
Número MDL MFCD00009030
Clave InChI LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
PubChem CID 12219
Nombre IUPAC N-metiletanamina
SMILES CCNC
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10115570
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
314680050
5 g Frasco de vidrio
71.66€
5 g
10229513
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
314680250
25 g Frasco de vidrio
227.13€
25 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
624-78-2
59.11
LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
12219
CCNC
C3H9N
MFCD00009030
n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
N-metiletanamina
Especificaciones
N-Ethylmethylamine
97.5
De incoloro a amarillo
33.0°C to 34.0°C
Auténtico
C3H9N
1.3730 to 1.3770
0.68
Solubility in water: soluble
CCNC
59.11
59.11
Líquido
624-78-2
100.0
0.6800g/mL
<−34°C
96% min. (GC)
C2H5NHCH3
MFCD00009030
n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
N-metiletanamina
12219
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor extremadamente inflamable.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclare
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 210-862-1