Learn More
N-Etilametilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethylmethylamine |
| Densidad | 0.688 |
| Punto de ebullición | 33°C to 34°C |
| Temperatura de inflamación | <−34°C (−29°F) |
| Olor | Amine-like |
| Índice de refracción | 1.374 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2733 |
| Beilstein | 1730786 |
| Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
| Mostrar más |