Learn More
N-Etilametilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386916
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11386916 25 g 25 g
11376916 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11386916
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04372.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-78-2 | C3H9N | 59.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-78-2
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.11
Número MDL MFCD00009030
Clave InChI LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
PubChem CID 12219
Nombre IUPAC N-metiletanamina
SMILES CCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylmethylamine
Densidad 0.688
Punto de ebullición 33°C to 34°C
Temperatura de inflamación <−34°C (−29°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.374
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Beilstein 1730786
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.11
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Ethylmethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-Ethylmethylamine