Learn More
N-Fluorobencenosulfonimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10532661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10532661 5 g Frasco de vidrio 5 g
11986861 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10532661
Marca: Thermo Scientific Acros 311900050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 133745-75-2 | C12H10FNO4S2 | 315.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133745-75-2
Fórmula molecular C12H10FNO4S2
Peso molecular (g/mol) 315.35
Clave InChI RLKHFSNWQCZBDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-fluorobenzenesulfonimide, nfsi, n-fluoro-n-phenylsulfonyl benzenesulfonamide, n-fluorodibenzenesulfonimide, n-fluorobenzensulfonimide, n-fluorobenzenesulphonimide, accufluor nfsi, n-fluorodi benzenesulfonyl amine, bis phenylsulfonyl fluoroamine, n-fluorobis phenylsulfonyl amine
PubChem CID 588007
Nombre IUPAC N-(bencenosulfonilo)-N-fluorobencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(F)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fluorobenzenesulfonimide
Punto de fusión 110.0°C to 115.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,4202
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Fluorobenzenesulfonimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2