Learn More
N-Fmoc-3-(3-tienil)-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
91.70€ - 1083.00€
CAS | 186320-06-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C22H19NO4S |
Peso molecular (g/mol) | 393.457 |
Número MDL | MFCD00151916 |
Clave InChI | LSBZJMRHROCYGY-FQEVSTJZSA-N |
Sinónimo | fmoc-l-3-thienylalanine, fmoc-3-ala 3-thienyl-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-beta-3-thienyl-ala-oh, fmoc-3-3-thienyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-d-3-3-thienyl-alanine, fmoc-l-3-3-thienyl alanine, n-fmoc-3-4-thienyl-l-alanine, fmoc-3 thg-oh |
PubChem CID | 2734455 |
Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-tiofen-3-ilpropanoico |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CSC=C4)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15418707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52167.MD |
250 mg |
91.70€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15498697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52167.03 |
1 g |
288.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15408707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52167.06 |
5 g | N/A | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
186320-06-9 | |
393.457 | |
LSBZJMRHROCYGY-FQEVSTJZSA-N | |
2734455 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CSC=C4)C(=O)O |
C22H19NO4S | |
MFCD00151916 | |
fmoc-l-3-thienylalanine, fmoc-3-ala 3-thienyl-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-beta-3-thienyl-ala-oh, fmoc-3-3-thienyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-d-3-3-thienyl-alanine, fmoc-l-3-3-thienyl alanine, n-fmoc-3-4-thienyl-l-alanine, fmoc-3 thg-oh | |
ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-tiofen-3-ilpropanoico |
Especificaciones
N-Fmoc-3-(3-thienyl)-L-alanine | |
C22H19NO4S | |
9512976 | |
LSBZJMRHROCYGY-FQEVSTJZSA-N | |
ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-tiofen-3-ilpropanoico | |
2734455 | |
95% |
186320-06-9 | |
MFCD00151916 | |
fmoc-l-3-thienylalanine, fmoc-3-ala 3-thienyl-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-beta-3-thienyl-ala-oh, fmoc-3-3-thienyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-d-3-3-thienyl-alanine, fmoc-l-3-3-thienyl alanine, n-fmoc-3-4-thienyl-l-alanine, fmoc-3 thg-oh | |
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CSC=C4)C(=O)O | |
393.457 | |
393.46 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only