Learn More
Éster 1-terc-butílico del ácido N-Fmoc-D-aspártico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
N-Fmoc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester is an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster 1-terbutílico de ácido N-Fmoc-D-aspártico es un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en DMF.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El éster 1-terbutílico de ácido N-Fmoc-D-aspártico es un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en DMF.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Fmoc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Soluble in DMF. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 411.45 |
Porcentaje de pureza | 95% |