Learn More
N-Fmoc-D-prolina, + 98 %, puede contener hasta un 5 % de agua (aproximadamente), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11492060
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
101555-62-8
C20H19NO4
337.375
MFCD00077067
ZPGDWQNBZYOZTI-GOSISDBHSA-N
fmoc-d-pro-oh, fmoc-d-proline, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-proline, n-fmoc-d-proline, fmoc-d-pro, 2r-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2r-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, fmoc-3-pro-oh, ksc908s9r, n-alpha-fmoc-d-proline
688136
ácido (2R)-1-(9H-fluoren-9-ilmethoxicarbonil)pirrolidina-2-carboxílico
C1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)O
101555-62-8
C20H19NO4
337.375
MFCD00077067
ZPGDWQNBZYOZTI-GOSISDBHSA-N
fmoc-d-pro-oh, fmoc-d-proline, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-proline, n-fmoc-d-proline, fmoc-d-pro, 2r-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2r-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, fmoc-3-pro-oh, ksc908s9r, n-alpha-fmoc-d-proline
688136
ácido (2R)-1-(9H-fluoren-9-ilmethoxicarbonil)pirrolidina-2-carboxílico
C1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)O
In organic synthesis, N-Fmoc-D-proline are often employed as important intermediates in various areas such as peptide synthesis, asymmetric synthesis, medicinal chemistry, and polymer chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
En la síntesis orgánica, la N-Fmoc-D-prolina a menudo se emplea como intermedio importante en diversas áreas como la síntesis de péptidos, la síntesis asimétrica, la química medicinal y la química de polímeros.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-D-proline
Punto de fusión 110°C to 116°C
Notas del porcentaje del ensayo puede contener hasta un ≈5 % de agua
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.38
Porcentaje de pureza ≥98%