Learn More
n-Heptano, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Heptane |
Punto de fusión | -91.0°C |
% mín. CAS | 99.4 |
Acidez | 0.0001 meq/g max. |
% máx. CAS | 100.0 |
Densidad | 0.6830g/mL |
Punto de ebullición | 98.0°C |
Cantidad | 25 L |
Temperatura de inflamación | −4°C |
Forma física | Líquido |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2523544 | Certificado de análisis | 22/01/2025 | 389170050,389170251,389170010,389170025 |
2407813 | Certificado de análisis | 23/12/2024 | 389170050,389170251,389170010,389170025 |
2420736 | Certificado de análisis | 23/12/2024 | 389170050,389170251,389170010,389170025 |
2400115 | Certificado de análisis | 23/12/2024 | 389170050,389170251,389170010,389170025 |
2406341 | Certificado de análisis | 23/12/2024 | 389170050,389170251,389170010,389170025 |
Seguridad y manipulación
- n-Heptane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.