Learn More
n-Heptano, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10482343
n-Heptano, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10482343
5 L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Código de producto. 10482343
Marca: Thermo Scientific Acros 120340050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-82-5
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009544
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Nombre IUPAC heptano
SMILES CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptane
Punto de fusión -91.0°C
% mín. CAS 99.0
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.6830g/mL
Punto de ebullición 98.0°C
Cantidad 5 L
Temperatura de inflamación −4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3850 to 1.3890
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.683
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH3
Presión de vapor Vapor Pressure: 48mbar at 20°C
Viscosidad 0.4 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 154
Índice Merck 15, 4694
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.2
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2523544 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number120340050,120340010,120340251,120340025
Número de lote2356921 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number120340050,120340010,120340251,120340025
Número de lote2499264 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number120340050,120340010,120340251,120340025
Número de lote2400115 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number120340050,120340010,120340251,120340025
Número de lote2407813 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number120340050,120340010,120340251,120340025
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
n-Heptano, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals >