Learn More
n-Heptil 4-hidroxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
n-Heptyl 4-hydroxybenzoate is used for inhibiting microbiological spoilage, used as preservatives, skin care, hair care.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El n-heptil 4-hidroxibenzoato se utiliza para inhibir el deterioro microbiológico en conservantes, y productos de cuidado cutáneo y capilar.
Solubilidad
Soluble en alcohol, fenoxietanol y propilenglicol. No soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
El n-heptil 4-hidroxibenzoato se utiliza para inhibir el deterioro microbiológico en conservantes, y productos de cuidado cutáneo y capilar.
Solubilidad
Soluble en alcohol, fenoxietanol y propilenglicol. No soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | n-Heptyl 4-hydroxybenzoate |
Punto de fusión | 46°C to 49°C |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol,phenoxyethanol,propylene glycol. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.31 |
Porcentaje de pureza | 98% |