Learn More
n-Heptil 4-hidroxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021280
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11490044
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13555.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1085-12-7 | C14H20O3 | 236.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicación
El n-heptil 4-hidroxibenzoato se utiliza para inhibir el deterioro microbiológico en conservantes, y productos de cuidado cutáneo y capilar.
Solubilidad
Soluble en alcohol, fenoxietanol y propilenglicol. No soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1085-12-7
Fórmula molecular C14H20O3
Peso molecular (g/mol) 236.31
Número MDL MFCD00016481
Clave InChI ZTJORNVITHUQJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptylparaben, heptyl paraben, heptyl p-hydroxybenzoate, n-heptyl 4-hydroxybenzoate, nipaheptyl, staypro ws 7, n-heptyl p-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, heptyl ester, p-hydroxybenzoic acid heptyl ester, p-oxybenzoesaureheptylester
PubChem CID 14138
ChEBI CHEBI:34788
Nombre IUPAC heptil 4-hidroxibenzoato
SMILES CCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptyl 4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 46°C to 49°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol,phenoxyethanol,propylene glycol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.31
Porcentaje de pureza 98%