Learn More
n-hexadecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3208535
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11414093
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10322.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 544-76-3 | C16H34 | 226.448 g/mol
Hexadecane is use in the recovery of valuable amines by means of distillation from aqueous alkanolamine solutions, which are extensively used in the gas-processing industries.1
1Abdi, M. A.; Meisen, A. Mutual Solubility of Hexadecane with Diethanolamine and with Bis(hydroxyethyl)piperazine. J. Chem. Eng. Data 1998, 43 (2), 138-142.
n-Hexadecane serves as a reference for other fuel mixtures and is assigned cetane number of 100; used as shorthand for cetane number, an indicator of the combustion speed of diesel fuel. Hexadecane is used in the preparation of emulsions; also used as a substrate for the production of biosurfactants. n-Hexadecane has been found useful in the identification of the wheat seed protein CM3 as a highly active emulsifier. Superamphiphobicity on polymers can be studied with hexadecane immersion tests. Shape-stabilized phase change material (SSPCM), prepared using hexadecane as a PCM, into xGnP as a supporting material, has been demonstrated to have the potential to be used in developing building materials with improved thermal energy storage charecteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexadecano se utiliza en la recuperación de valiosas aminas mediante la destilación de soluciones acuosas de alcanolaminas, que se utilizan ampliamente en los sectores de procesamiento de gases.1
1Abdi, M. A.; Meisen, A. Mutual Solubility of Hexadecane with Diethanolamine and with Bis(hydroxyethyl)piperazine. J. Chem. Eng. Data 1998, 43 (2), 138-142.
El n-hexadecano sirve como referencia para otras mezclas de combustibles y se le asigna un número de cetano de 100; se utiliza como abreviatura para el número de cetano, un indicador de la velocidad de combustión del combustible diésel. El hexadecano se utiliza en la preparación de emulsiones; también se utiliza como sustrato para la producción de biosurfactantes. Se ha observado que el n-hexadecano es de utilidad en la identificación de la proteína CM3 de la semilla de trigo como emulsionante altamente activo. La superanfifobicidad de los polímeros se puede estudiar con pruebas de inmersión de hexadecano. Se ha demostrado que el material de cambio de fase con forma estabilizada (SSPCM), preparado utilizando hexadecano como PCM, en xGnP como material de apoyo, tiene el potencial de ser utilizado en el desarrollo de materiales de construcción con mejores características de almacenamiento de energía térmica.
Notas
Estable. El cetano puede inflamarse muy fácilmente bajo compresión. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-76-3
Fórmula molecular C16H34
Peso molecular (g/mol) 226.448
Número MDL MFCD00008998
Clave InChI DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
Nombre IUPAC hexadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexadecane
Punto de fusión 18°C
Densidad 0.773
Punto de ebullición 287°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Índice de refracción 1.4345
Cantidad 100 mL
Beilstein 1736592
Información de solubilidad This product is soluble in acetone,alcohol,ether. It is insoluble in water.Soluble in alcohol,acetone,chloroform,and ether. insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.45
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexadecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hexadecane