Learn More
n-Hexanal dimetilacetal, 98+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712294
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS 1599-47-9
Fórmula molecular C8H18O2
Peso molecular (g/mol) 146.23
Número MDL MFCD00036508
Clave InChI ZQUJUCJLDXTKKW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74137
Nombre IUPAC 1,1-dimetoxihexano
SMILES CCCCCC(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexanal dimethylacetal
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8470g/mL
Punto de ebullición 145°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.847
Sinónimo hexanal dimethyl acetal, hexane, 1,1-dimethoxy, aldehyde c-6 dimethyl acetal, acmc-20akrj, 1,1-dimethoxy-hexane, hexane,1,1-dimethoxy, hexaldehyde dimethyl acetal, 1,1-dimethoxyhexane
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexanal dimethylacetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.