Learn More
n-Hexano, 97 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15332032
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
n-Hexano, 97 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15332032
2.5 L
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Código de producto. 15332032
Marca: Thermo Scientific Acros 364370025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane
Punto de fusión -95.0°C
CAS 110-54-3
Densidad 0.6590g/mL
Punto de ebullición 69.0°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −22°C
Índice de refracción 1.3748 to 1.3810
Gravedad específica 0.659
Fórmula molecular C6H14
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH3
Número MDL MFCD02179311
Viscosidad 0.31 mPa.s (20°C)
Agua 0.005% max. (Coulometric)
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
Nombre IUPAC hexano
Peso molecular (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza 97%
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2412969 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number364370025,364375000,364371000,364370010
Número de lote1911117 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number364370025,364375000,364371000,364370010
Número de lote2191092 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number364370025,364375000,364371000,364370010
Número de lote2242407 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number364370025,364375000,364371000,364370010
Número de lote2490404 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number364370025,364375000,364371000,364370010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO – Research Use Only
Título del producto
n-Hexano, 97 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >