Learn More
n-Hexano, para análisis, contiene aprox. 95 % n-hexano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10403655 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10403655
Marca: Thermo Scientific Acros 383800250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-54-3
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Hexane
Punto de fusión -95.0°C
Densidad 0.6590g/mL
Punto de ebullición 69.0°C
Cantidad 25 L
Temperatura de inflamación −22°C
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3748 to 1.3810
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Gravedad específica 0.659
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH3
Viscosidad 0.31 mPa.s (20°C)
Agua 0.02% max. (K.F.)
Índice Merck 15, 4732
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza ≥95.0%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.