Learn More
N-Hidroxi-2,2-dimetilpropanimidamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11925671
N-Hidroxi-2,2-dimetilpropanimidamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925671
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 11925671
Marca: Thermo Scientific Acros 439660050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42956-75-2
Fórmula molecular C5H12N2O
Peso molecular (g/mol) 116.16
Clave InChI CVOGFMYWFRFWEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hydroxypivalimidamide, 1z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxypivalamidine, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, hydroxydimethylpropanimidamide, z-n'-hydroxypivalimidamide, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropimidamideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 9582836
Nombre IUPAC N'-hidroxi-2,2-dimetilpropanimidamida
SMILES CC(C)(C)C(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxy-2, 2-dimethylpropanimidamide
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 108.6°C to 113.7°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote344159 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number439660010,439660050
RUO – Research Use Only
Título del producto
N-Hidroxi-2,2-dimetilpropanimidamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >