Learn More
N'-Hidroxi-2-naftalenocarboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10137282
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 10137282
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO01288DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-hydroxy-2-naphthalenecarboximidamide
CAS 64893-54-5
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H10N2O
Número MDL MFCD06200876
Cantidad 1 g
Sinónimo n'-hydroxy-2-naphthalenecarboximidamide, n'-hydroxynaphthalene-2-carboxamidine, z-n'-hydroxynaphthalene-2-carboximidamide, n'-hydroxy-2-naphthimidamide, hydroxyimino-2-naphthylmethylamine, 2-naphthalenecarboximidamide, n-hydroxy, n'-hydroxy-2-naphthalene carboximidamide
Clave InChI UHJICFSTOCFOND-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=NO)N
Nombre IUPAC N'-hidroxinaftaleno-2-carboximidamida
Peso molecular (g/mol) 186.214
PubChem CID 9582831
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%