Learn More
N'-Hidroxi-2-feniletanimidamida, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10471273
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10471273 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10157292 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10471273
Marca: Thermo Scientific Maybridge S01215EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 19227-11-3
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.181
Número MDL MFCD00019953
Clave InChI FVYBAJYRRIYNBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylacetamidoxime, n-hydroxy-2-phenylacetimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-phenylethanimidamide, n-hydroxy-2-phenyl-acetamidine, z-n'-hydroxy-2-phenylacetimidamide, 1-hydroxyimino-2-phenylethylamine, n-hydroxy-2-phenylacetamidine, benzeneethanimidamide,n-hydroxy, benzeneethanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxy-2-phenylethanimidamide
PubChem CID 9566465
Nombre IUPAC N'-hidroxi-2-feniletanimidamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-hydroxy-2-phenylethanimidamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N'-Hydroxy-2-phenylethanimidamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.