Learn More
n-Hidroxi-butiramidina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10533423
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. 10533423
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07267EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 27620-10-6
Fórmula molecular C4H10N2O
Peso molecular (g/mol) 102.137
Número MDL MFCD06200896
Clave InChI OPENCMFJZQABIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hydroxybutyramidine, 1z-n'-hydroxybutanimidamide, n-hydroxybutyrimidamide, z-n'-hydroxybutyrimidamid e, butanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxybutimidamide, butanimidamide,n-hydroxy, e-n'-hydroxybutanimidamide, 1-1h-benzo d imidazol-2-yl-3-methyl-4-oxo-1,4-di
PubChem CID 9582833
Nombre IUPAC N'-hidroxibutanimidamida
SMILES CCCC(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-hydroxy-butyramidine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.14
Porcentaje de pureza 97%