Learn More
N-Hidroxisuccinimida, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N-Hydroxysuccinimide is used for improved amidations in the carbodiimide method. It is also used to activate a carboxyl group and reacts with amine to form amide. It is involved in the preparation of N-hydroxymaleimide-styrene copolymer. Further, it finds use in analytical chemistry. As an additive, it is used in the carbodiimide method for improved amidations and peptide couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-hidroxisuccinimida se utiliza para mejorar las amidaciones en el método carbodiimida. También se usa para activar un grupo carboxilo y reacciona con la amina para formar la amida. Participa en la preparación de copolímero de N-hidroximaleimida-estireno y se usa en química analítica. Además, se utiliza como aditivo en el método carbodiimida para mejorar las amidaciones y los acoplamientos peptídicos.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilformamida, alcoholes y acetato de etilo. Insoluble en éter frío.
Notas
Higroscópica. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Hydroxysuccinimide |
Punto de fusión | 94°C to 99°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 113913 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water,dimethyl formamide,alcohols and ethyl acetate. Insoluble in cold ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.09 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |