Learn More
N-hidroxisucinimida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494063
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11494063 25 g 25 g
11404073 100 g 100 g
11414073 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11494063
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10312.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 6066-82-6 | C4H5NO3 | 115.088 g/mol
N-Hydroxysuccinimide is used for improved amidations in the carbodiimide method. It is also used to activate a carboxyl group and reacts with amine to form amide. It is involved in the preparation of N-hydroxymaleimide-styrene copolymer. Further, it finds use in analytical chemistry. As an additive, it is used in the carbodiimide method for improved amidations and peptide couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-hidroxisuccinimida se utiliza para mejorar las amidaciones en el método carbodiimida. También se usa para activar un grupo carboxilo y reacciona con la amina para formar la amida. Participa en la preparación de copolímero de N-hidroximaleimida-estireno y se usa en química analítica. Además, se utiliza como aditivo en el método carbodiimida para mejorar las amidaciones y los acoplamientos peptídicos.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilformamida, alcoholes y acetato de etilo. Insoluble en éter frío.
Notas
Higroscópica. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6066-82-6
Fórmula molecular C4H5NO3
Peso molecular (g/mol) 115.088
Número MDL MFCD00005516
Clave InChI NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
PubChem CID 80170
Nombre IUPAC 1-hidroxipirrolidina-2,5-diona
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Hydroxysuccinimide
Punto de fusión 94°C to 99°C
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 25 g
Beilstein 113913
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl formamide,alcohols and ethyl acetate. Insoluble in cold ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.09
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Hydroxysuccinimide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: N-Hydroxysuccinimide