Learn More
Sal sódica de N-hidroxisulfosuccinimida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10616260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10616260 1 g Frasco de vidrio 1 g
10666450 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10616260
Marca: Thermo Scientific Acros 438650010
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo de acoplamiento
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106627-54-7
Fórmula molecular C4H4NNaO6S
Peso molecular (g/mol) 217.13
Clave InChI RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo n-hydroxysulfosuccinimide sodium salt, sulfo-nhs, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt, 3-pyrrolidinesulfonic acid, 1-hydroxy-2,5-dioxo-, monosodium salt, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxusulfosuccinimide sodium, n-hydroxy-2-sodiosulfo succinimide, n-hydroxysulfosuccinimide,sodium salt, n-hydroxusulfosuccinimide sodium salt
PubChem CID 3520574
Nombre IUPAC sodio; 1-hidroxi-2,5-dioxopirrolidina-3-sulfonato
SMILES C1C(C(=O)N(C1=O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 250.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 21.46 to 23.02% C, 6.19 to 6.71% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.