Learn More
N-Yodosuccinimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10185460 50 g Frasco de vidrio 50 g
10512661 10 g Frasco de vidrio 10 g
10359450 100 g Frasco de vidrio 100 g
11985581 500 g Frasco de vidrio 500 g
4 options
Código de producto. 10185460
Marca: Thermo Scientific Acros 299570500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 516-12-1 | C4H4INO2 | 224.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 516-12-1
Fórmula molecular C4H4INO2
Peso molecular (g/mol) 224.99
Número MDL MFCD00005512
Clave InChI LQZMLBORDGWNPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-iodosuccinimide, succiniodimide, n-iodo succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-iodo, unii-3cos3x3n4p, nis, succinimide, n-iodo, 3cos3x3n4p, 1-iodo-pyrrolidine-2,5-dione, 1-iodoazolidine-2,5-dione
PubChem CID 120273
ChEBI CHEBI:53204
Nombre IUPAC 1-iodopirrolidina-2,5-diona
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Iodosuccinimide
Punto de fusión 197.0°C to 204.0°C
Color De marrón a blanco-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Índice Merck 15,5088
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,methanol,moderately soluble in dioxane,slightly soluble in methylene chloride and ethyl a,practically insoluble in carbon tetrachloride,eth
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino