Learn More
N-Isopropilbencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11480847 100 g 100 g
11490847 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11480847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23243.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 102-97-6 | C10H15N | 149.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-97-6
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.237
Número MDL MFCD00008863
Clave InChI LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-isopropylbenzylamine, n-benzylisopropylamine, isopropylbenzylamine, n-benzyl-n-isopropylamine, benzylisopropylamine, benzenemethanamine, n-1-methylethyl, n-benzyl isopropylamine, benzylamine, n-isopropyl, n-1-methylethyl-benzenemethanamine, benzyl propan-2-yl amine
PubChem CID 66024
Nombre IUPAC N-bencilpropan-2-amina
SMILES CC(C)NCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Isopropylbenzylamine
Densidad 0.91
Punto de ebullición 199°C to 201°C
Temperatura de inflamación 87°C (190°F)
Índice de refracción 1.502
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Isopropylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-Isopropylbenzylamine