Learn More
n-metil-(2-tien-2-ilpirimidin-5-il)metilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10431884
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 921939-14-2
Fórmula molecular C10H11N3S
Peso molecular (g/mol) 205.279
Número MDL MFCD09879951
Clave InChI VZHVJAYQGDCZAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methyl amine, methyl 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanamine, n-methyl-2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine
PubChem CID 24229733
Nombre IUPAC N-metil-1-(2-tiofen-2-ilpirimidin-5-il)metanamina
SMILES CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.28
Porcentaje de pureza 90%