Learn More
N-Metil-(7-bromo-2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10021104
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 886851-54-3
Fórmula molecular C8H10BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 264.137
Número MDL MFCD08690308
Clave InChI FJHBRYOEMIQSPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methylamine, n-methyl-5-aminomethyl-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methyl methyl amine, 7-bromo 2h,3h-thiopheno 4,3-e 1,4-dioxan-5-yl methyl methylamine, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanamine,7-bromo-2,3-dihydro-n-methyl, 1-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 18525892
Nombre IUPAC 1-(5-bromo-2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-7-il)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=C2C(=C(S1)Br)OCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)methylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.14
Porcentaje de pureza 90%