Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Metil-D-glucamina, 99 % Código de producto.: 10123560
Thermo Scientific Chemicals N-Metil-D-glucamina, 99 %
Código de producto. 10123560
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10123560
Marca: Thermo Scientific Chemicals 126845000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
La N-metil-D-glucamina, CAS # 6284-40-8, también conocida como meglumina, es un compuesto base que se utiliza comúnmente en combinación con compuestos orgánicos yodados en medio de contraste.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• La N-metil-D-glucamina es un compuesto de hexosamina que se utiliza con frecuencia en combinación con compuestos orgánicos yodados en medios de contraste como la meglumina iotalamato, la meglumina iodipamida y la meglumina diatrizoato
Aplicaciones
• También es útil cuando se aplica en resinas de intercambio iónico a iones de boro quelado de forma selectiva
• Se considera una base y se utiliza con frecuencia en la preparación de sales de determinados ácidos
• También se aplica en la síntesis de agentes de superficie activa y tintes de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6284-40-8
Fórmula molecular C7H17NO5
Peso molecular (g/mol) 195.21
Número MDL MFCD00004707
Clave InChI MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Sinónimo meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(metilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-D-glucamine
Nombre de nota 99%
Absorbancia 0.03 max. (20 w/v% aq. soln.) at 420nm
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 128.0°C to 132.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (1 g, 100°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 04, IV, 1914
Índice Merck 15, 6150
Condición de rotación específica − 16.50 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub)
Rotación específica − 16.50
Información de solubilidad Solubility in water: 100 g/100 mL water (25°C). Other solubilities: 1.2 g/100 mL alcohol (25°C), 21 g/100 mL alcohol (70°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465587 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/08/2024 Catalog Number12684049,126840025,12684023,126845000,12684015,126841000,12684031
Número de loteA0454483 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number12684049,126840025,12684023,126845000,12684015,126841000,12684031
Número de loteA0453324 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number12684049,126840025,12684023,126845000,12684015,126841000,12684031
Número de loteA0411352 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number126840025,126845000,126841000
Número de loteA0411348 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number126840025,126845000,126841000
Nombre del producto
  • N-Methyl-D-glucamine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals N-Metil-D-glucamina, 99 % >