Learn More
N-metil-N-[(1-metil-1H-indol-6-il)metil]amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11320627
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 11320627
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC44246CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 884507-20-4
Fórmula molecular C11H14N2
Peso molecular (g/mol) 174.247
Número MDL MFCD08690256
Clave InChI ODIDITAYVOGYIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-1-methyl-1h-indol-6-yl methyl amine, methyl 1-methylindol-6-yl methyl amine, 1h-indole-6-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-6-yl methanamine, 1h-indole-6-methanamine,n,1-dimethyl, methyl-1-methyl-1h-indol-6-ylmethyl-amine
PubChem CID 18525770
Nombre IUPAC N-metil-1-(1-metilindol-6-il)metanamina
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)C=CN2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-[(1-methyl-1H-indol-6-yl)methyl]amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.25
Porcentaje de pureza 95%