Learn More
N-Metil-N-(3-piridilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10069541
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10069541 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10314872 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
2 options
Código de producto. 10069541
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL00368DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 20173-04-0
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.171
Número MDL MFCD00023610
Clave InChI MCSAQVGDZLPTBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-pyridin-3-yl methanamine, n-methyl-n-3-pyridylmethyl amine, 3-methylaminomethyl pyridine, n-methyl pyridin-3-yl methanamine, 3-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, n-methyl, 3-picolylmethylamine, n-methyl-3-pyridylmethylamine, methyl pyridin-3-ylmethyl amine, n-methyl-3-pyridinemethylamine
PubChem CID 88393
Nombre IUPAC N-metil-1-piridin-3-ilmetanamina
SMILES CNCC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-(3-pyridylmethyl)amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%