Learn More
N-Metil-N-(4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-il)metil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10661465
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
10661465 250 mg 250 miligramos
10671465 1 g 1 g
10442824 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 10661465
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC29246CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 850375-02-9
Fórmula molecular C12H14N2S
Peso molecular (g/mol) 218.318
Número MDL MFCD07368511
Clave InChI GFAGRBRYZWAUSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-n-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, 5-thiazolemethanamine,n,4-dimethyl-2-phenyl, n-methyl-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl methyl amine, mmj
PubChem CID 4961253
Nombre IUPAC N-metil-1-(4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-il)metanamina
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-N-[(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methyl]amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.32
Porcentaje de pureza 97%