Learn More
N-Metil-N-[(6-morfolin-4-ilpiridin-2-il)metil]amina, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Methyl-N-[(6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl)methyl]amine |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | metil({[6-(morfolin-4-il)piridin-2-il]metil})amina |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.28 |
Porcentaje de pureza | 90% |
Título del producto
N-Metil-N-[(6-morfolin-4-ilpiridin-2-il)metil]amina, 90 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido