Learn More
N-Metil-(tetrahidropiran-4-ilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10796905
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 10796905
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC29946DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 439081-52-4
Fórmula molecular C7H15NO
Peso molecular (g/mol) 129.20
Número MDL MFCD06739009
Clave InChI WMBCUXKYKVTJRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl oxan-4-ylmethyl amine, methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl-tetrahydro-pyran-4-ylmethyl-amine, n-methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, 4-methylamino methyl tetrahydropyran, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-n-methyl, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-methylamino methyl tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 22225668
Nombre IUPAC N-metil-1-(oxan-4-il)metanamina
SMILES CNCC1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 97%