Learn More
N-metilcaprolactama, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
N-Methylcaprolactam was used to study the inhibition mechanism of poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds against hydrate formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-metilcaprolactam se utilizó para estudiar el mecanismo de inhibición de poli-[N-vinilcaprolactama] (PVCAP) y sus compuestos relacionados contra la formación de hidratos.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de la humedad. Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
El N-metilcaprolactam se utilizó para estudiar el mecanismo de inhibición de poli-[N-vinilcaprolactama] (PVCAP) y sus compuestos relacionados contra la formación de hidratos.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de la humedad. Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Methylcaprolactam |
Densidad | 0.991 |
Punto de ebullición | 106°C to 108°C (6 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 103°C (217°F) |
Índice de refracción | 1.484 |
Cantidad | 100 g |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Fully miscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.18 |
Porcentaje de pureza | 96% |