Learn More
N-Metilciclohexilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10071610
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
100-60-7
C7H15N
113.20
MFCD00003832
XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow
7514
CHEBI:59018
N-metilciclohexanamina
CNC1CCCCC1
100-60-7
C7H15N
113.20
MFCD00003832
XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow
7514
CHEBI:59018
N-metilciclohexanamina
CNC1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material N-Methylcyclohexylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -8.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 149.0°C
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11NHCH3
Índice de refracción 1.4545 to 1.4565
Cantidad 250 mL
Beilstein 12, 6
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: 5.4 wt% (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ehter
Viscosidad 1.58 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylcyclohexylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.