Learn More
N-Metildiacetamida, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
It can be used to produce N-Methyl-N-[1-(trimethylsiloxy)vinyl]acetamid at the ambient temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar para producir N-metil-N-[1-(trimetilsiloxi)vinil]acetamida a temperatura ambiente.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se puede utilizar para producir N-metil-N-[1-(trimetilsiloxi)vinil]acetamida a temperatura ambiente.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-Methyldiacetamide |
Densidad | 1.06 |
Punto de ebullición | 192°C to 194°C |
Índice de refracción | 1.453 |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Fully miscible in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.13 |
Porcentaje de pureza | ≥90% |