Learn More
N-Metiletilendiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Description
N-Methylethylenediamine undergoes condensation with pyridine-2-carboxaldehyde to form an imine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-metiletilendiamina se somete a condensación con piridin-2-carboxaldehído para formar una imina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
La N-metiletilendiamina se somete a condensación con piridin-2-carboxaldehído para formar una imina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nombre del producto químico o material | N-Methylethylenediamine |
Densidad | 0.851 |
Punto de ebullición | 114°C to 116°C |
Temperatura de inflamación | 41°C (105°F) |
Olor | Amine-like |
Fórmula lineal | H2NCH2CH2NHCH3 |
Índice de refracción | 1.4395 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2734 |
Beilstein | 878141 |
Show More |