Learn More
N-Metilformamida, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10025740
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-39-7
Fórmula molecular C2H5NO
Peso molecular (g/mol) 59.06
Número MDL MFCD00003280
Clave InChI ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
PubChem CID 31254
ChEBI CHEBI:7438
Nombre IUPAC N-metilformamida
SMILES CNC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylformamide
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -3.2°C
Color Incolora
Densidad 1.0030g/mL
Punto de ebullición 199.0°C to 201.0°C
Temperatura de inflamación 111°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal HCONHCH3
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 58
Índice Merck 15, 6147
Gravedad específica 1.003
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone and alcohol
Viscosidad 1.9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylformamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.