Learn More
N-Metilimidazol, 99 % (GLC), para síntesis de ADN, Fisher Chemical
Código de producto. 11452884 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
3 LT
11452884 100 mL 100 ml
11498423 2.5 L 3 LT
2 options
Código de producto. 11452884
Marca: Fisher Chemical M/4930/PB05
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 616-47-7
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.11
Número MDL MFCD00005292
Clave InChI MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
PubChem CID 1390
ChEBI CHEBI:113454
Nombre IUPAC 1-metilimidazol
SMILES CN1C=CN=C1
Especificaciones
Punto de fusión -2°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 198°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.12g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.