Learn More
N-Metilimidazol, 99 % (GLC), para síntesis de ADN, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
3 LT
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -2°C |
| Color | Amarillo |
| Punto de ebullición | 198°C |
| Envase | Botella de vidrio con recubrimiento de plástico |
| Cantidad | 2.5 L |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.12g/mol |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Methylimidazole
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.