Learn More
Pinacol éster de ácido N-metilindol-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11956711
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 441010010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 683229-61-0 | C15H20BNO2 | 257.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 683229-61-0
Fórmula molecular C15H20BNO2
Peso molecular (g/mol) 257.14
Clave InChI MCCCOWZSGBKRCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-indole, n-methylindole-3-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, n-methylindole-3-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-1h-indole, 1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 23058003
Nombre IUPAC 1-metil-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)indol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(C3=CC=CC=C23)C
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Methylindole-3-boronic acid pinacol ester
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 106°C to 112°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Methylindole-3-boronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.