Learn More
N-metilmorfolina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10626902
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-02-4
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD00006175
Clave InChI SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
PubChem CID 7972
Nombre IUPAC 4-metilmorfolina
SMILES CN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methylmorpholine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -65.0°C
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 115.0°C to 116.0°C (750.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 14°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4339 to 1.4359
Cantidad 500 g
Beilstein 27,6
Fieser 01,690; 02,278
Índice Merck 15,6362
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viscosidad 0.91 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methylmorpholine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.