Learn More
N-Metilpropilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylpropylamine |
| Nombre de nota | 96% |
| % mín. CAS | 95.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.7100g/mL |
| Punto de ebullición | 61.0°C to 63.0°C |
| Temperatura de inflamación | <−34°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
| Mostrar más |