Learn More
N,N'-Di-n-butiltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
N,N'-Di-n-butylthiourea is used in vulcanization accelerator and corrosion inhibitors for metal treatments. It is used as leather, plastic and rubber auxiliary agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la N,N′-Di-n-butiltiourea se utiliza en el acelerador de vulcanización y en los inhibidores de corrosión para el tratamiento de metales. Se utiliza como agente auxiliares del cuero, el plástico y el caucho.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
la N,N′-Di-n-butiltiourea se utiliza en el acelerador de vulcanización y en los inhibidores de corrosión para el tratamiento de metales. Se utiliza como agente auxiliares del cuero, el plástico y el caucho.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N,N'-Di-n-butylthiourea |
Punto de fusión | 64°C to 67°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 507434 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.34 |
Porcentaje de pureza | 98% |